2-Ethyl-6-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0472-1G
OR0472-5G
APOSOR0472-1GEA
21.9
EUR
APOSOR0472-1G
APOSOR0472-5G
2-Ethyl-6-methylphenol
2-Ethyl-6-methylphenol
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136,19 g/mol Siedepunkt: 96…98 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00962292 CAS-Nummer: 1687-64-5 |