2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0482-250MG OR0482-1G
APOSOR0482-250MGEA 111 EUR
APOSOR0482-250MG APOSOR0482-1G
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 165…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269372
CAS-Nummer: 81438-52-0