N-Fmoc-L-leucin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0491-500G
APOSOR0491-500GEA 192 EUR
APOSOR0491-500G
N-Fmoc-L-leucin
N-Fmoc-L-leucin
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
Molecular Weight: 353,4 g/mol
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037133
CAS-Nummer: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7