Hydrochlorothiazid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR0507-25G OR0507-100G
APOSOR0507-25GEA 87 EUR
APOSOR0507-25G APOSOR0507-100G
Hydrochlorothiazid
Hydrochlorothiazid
Formel: C₇H₈ClN₃O₄S₂
Schmelzpunkt: 273…275 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051765
CAS-Nummer: 58-93-5
EINECS: 200-403-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR