3-(2-Hydroxyethyl)indol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: β-Indol-3-ylethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol
OR0519-5G OR0519-25G OR0519-100G
APOSOR0519-5GEA 75.4 EUR
APOSOR0519-5G APOSOR0519-25G APOSOR0519-100G
3-(2-Hydroxyethyl)indol 98%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2 g/mol
Siedepunkt: 174 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Flammpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005659
CAS-Nummer: 526-55-6
EINECS: 208-393-2