4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0526-100G OR0526-25G OR0526-5G
APOSOR0526-100GEA 140 EUR
APOSOR0526-100G APOSOR0526-25G APOSOR0526-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 175 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002231
CAS-Nummer: 876-02-8
EINECS: 212-880-5