2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Isobutylphenyl)propanoyl chloride
OR0555-1G
OR0555-250MG
OR0555-500MG
APOSOR0555-1GEA
405
EUR
APOSOR0555-1G
APOSOR0555-250MG
APOSOR0555-500MG
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₇ClO Molecular Weight: 224,73 g/mol Siedepunkt: 120 °C/1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01764800 CAS-Nummer: 34715-60-1 |