2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR0556-1G OR0556-5G OR0556-10G
APOSOR0556-1GEA 132 EUR
APOSOR0556-1G APOSOR0556-5G APOSOR0556-10G
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Formel: C₁₃H₂₀N₂O
Molecular Weight: 220.32 g/mol
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00711879
CAS-Nummer: 127222-69-9