2,3-Dimethylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0561-25G
APOSOR0561-25GEA 82.8 EUR
APOSOR0561-25G
2,3-Dimethylbenzonitril 98%
2,3-Dimethylbenzonitril
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C/0,8mmHg
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019744
CAS-Nummer: 5724-56-1