1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0563-1G
OR0563-250MG
OR0563-5G
APOSOR0563-1GEA
88.6
EUR
APOSOR0563-1G
APOSOR0563-250MG
APOSOR0563-5G
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 205,22 g/mol Schmelzpunkt: 222…231 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570664 CAS-Nummer: 306935-41-1 |