(Chlormethyl)pentamethylbenzol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Pentamethylbenzylchlorid

OR0567-5G OR0567-1G
APOSOR0567-5GEA 290 EUR
APOSOR0567-5G APOSOR0567-1G
(Chlormethyl)pentamethylbenzol 95%
(Chlormethyl)pentamethylbenzol
Formel: (C₆(CH₃)₅)CH₂Cl
Molecular Weight: 196,72 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C/0,8mmHg
Schmelzpunkt: 81…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000900
CAS-Nummer: 484-65-1
EINECS: 207-608-7
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR