6-Methoxyindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxy-1H-indol, Indol-6-ylmethylether
OR0581-1G OR0581-25G OR0581-10G
APOSOR0581-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0581-1G APOSOR0581-25G APOSOR0581-10G
6-Methoxyindol 98%
6-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 105 °C/0.2mmHg
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022780
CAS-Nummer: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6