2-Methyl-1,3-cyclopentandion
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
OR0612-100G OR0612-25G OR0612-5G
APOSOR0612-100GEA 84.1 EUR
APOSOR0612-100G APOSOR0612-25G APOSOR0612-5G
2-Methyl-1,3-cyclopentandion
2-Methyl-1,3-cyclopentandion
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Schmelzpunkt: 212…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001406
CAS-Nummer: 765-69-5
EINECS: 212-153-2