(3,4-Dichlorphenyl)essigsäuremethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-(3,4-dichlorphenyl)acetat
OR0617-10G OR0617-25G OR0617-100G
APOSOR0617-10GEA 21.9 EUR
APOSOR0617-10G APOSOR0617-25G APOSOR0617-100G
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäuremethylester
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäuremethylester
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Molecular Weight: 219.07 g/mol
Schmelzpunkt: 25…27 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800680
CAS-Nummer: 6725-44-6