Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-6-nitroveratrumat, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäuremethylester
OR0619-100G OR0619-50G OR0619-250G
APOSOR0619-100GEA 71.2 EUR
APOSOR0619-100G APOSOR0619-50G APOSOR0619-250G
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
Formel: C₁₀H₁₁NO₆
Molecular Weight: 241,2 g/mol
Schmelzpunkt: 141…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007239
CAS-Nummer: 26791-93-5