2-Methylindan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-1-indanone
OR0627-25G OR0627-5G
APOSOR0627-25GEA 415 EUR
APOSOR0627-25G APOSOR0627-5G
2-Methylindan-1-one
2-Methylindan-1-one
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146.19 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C/4mmHg
Dichte: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192303
CAS-Nummer: 17496-14-9