1-Methyl-4-piperidon 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methyl-4-piperidone
OR0648-25G
OR0648-100G
OR0648-5G
APOSOR0648-25GEA
62.5
EUR
APOSOR0648-25G
APOSOR0648-100G
APOSOR0648-5G
1-Methyl-4-piperidon 98+%
1-Methyl-4-piperidon
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,16 g/mol Siedepunkt: 55…58 °C/10mmHg Dichte: 0,973 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006191 CAS-Nummer: 1445-73-4 EINECS: 215-895-5 UN: 2733 ADR: 3+8,III |