Methylpropiolat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat
OR0649-100G
OR0649-5G
OR0649-25G
APOSOR0649-100GEA
163
EUR
APOSOR0649-100G
APOSOR0649-5G
APOSOR0649-25G
Methylpropiolat
Methylpropiolat
Formel:
C₄H₄O₂ Molecular Weight: 84.07 g/mol Siedepunkt: 103…105 °C Dichte: 0.945 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 10 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008572 CAS-Nummer: 922-67-8 EINECS: 213-083-5 UN: 3272 ADR: 3 II |