2-(Methylthio)benzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Methylsulphanyl)benzylamine
OR0657-1G
OR0657-250MG
APOSOR0657-1GEA
232
EUR
APOSOR0657-1G
APOSOR0657-250MG
2-(Methylthio)benzylamin
2-(Methylthio)benzylamin
Formel:
C₈H₁₁NS Siedepunkt: 139…141 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00831039 CAS-Nummer: 56004-83-2 UN: 1760 ADR: 8,III |