3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0682-100MG OR0682-10G OR0682-1G
APOSOR0682-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR0682-100MG APOSOR0682-10G APOSOR0682-1G
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyd 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyd
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₃
Molecular Weight: 234.26 g/mol
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00831780
CAS-Nummer: 39911-29-0