(2-Bromethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: β-Bromphenetol, 2-Phenoxyethylbromid, (2-Bromethyl)phenylether, ω-Bromphenetol
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 23.2 EUR
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
(2-Bromethoxy)benzol 98%
(2-Bromethoxy)benzol
Formel: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 31…35 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000234
CAS-Nummer: 589-10-6
EINECS: 209-634-4