5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0707-250MG OR0707-1G
APOSOR0707-250MGEA 58 EUR
APOSOR0707-250MG APOSOR0707-1G
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, technische Qualität
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid
Formel: C₁₃H₈O₃
Molecular Weight: 212.21 g/mol
Schmelzpunkt: 212…213 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00541949
CAS-Nummer: 130423-83-5