4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Phenylthiazol-2-yl)acetonitrile
OR0711-1G OR0711-250MG OR0711-5G
APOSOR0711-1GEA 126 EUR
APOSOR0711-1G APOSOR0711-250MG APOSOR0711-5G
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂S
Molecular Weight: 200.259 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00551791
CAS-Nummer: 41381-89-9