4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0732-1G OR0732-5G
APOSOR0732-1GEA 109 EUR
APOSOR0732-1G APOSOR0732-5G
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine
Formel: C₁₀H₁₆N₄
Molecular Weight: 192,27 g/mol
Siedepunkt: 115…118 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00885959
CAS-Nummer: 22746-09-4