(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR0737-100G OR0737-25G
APOSOR0737-100GEA 0 EUR
APOSOR0737-100G APOSOR0737-25G
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
Formel: C₉H₉NO₂
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070578
CAS-Nummer: 79815-20-6