Bis(3-nitrophenyl)disulfid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0768-10G OR0768-1G OR0768-5G
APOSOR0768-10GEA 0 EUR
APOSOR0768-10G APOSOR0768-1G APOSOR0768-5G
Bis(3-nitrophenyl)disulfid
Bis(3-nitrophenyl)disulfid
Formel: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Schmelzpunkt: 78…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007246
CAS-Nummer: 537-91-7
EINECS: 208-677-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III