4-(Methylthio)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0773-100G OR0773-25G OR0773-5G
APOSOR0773-100GEA 0 EUR
APOSOR0773-100G APOSOR0773-25G APOSOR0773-5G
4-(Methylthio)anilin 97%
4-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
Siedepunkt: 272…273 °C
Dichte: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007889
CAS-Nummer: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 3334
ADR: 9,III