4-(Methylthio)phenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Methylmercapto)phenol

OR0778-100G OR0778-50G OR0778-500G
APOSOR0778-100GEA 203 EUR
APOSOR0778-100G APOSOR0778-50G APOSOR0778-500G
4-(Methylthio)phenol 98%
4-(Methylthio)phenol
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 153…156 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002351
CAS-Nummer: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR