4-Nitrothioanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Nitro-4-(methylthio)benzol, 4-Nitrophenylmethylsulfid
OR0780-100G
OR0780-25G
OR0780-500G
APOSOR0780-100GEA
72.5
EUR
APOSOR0780-100G
APOSOR0780-25G
APOSOR0780-500G
4-Nitrothioanisol 98%
4-Nitrothioanisol
Formel:
C₇H₇NO₂S Molecular Weight: 169,2 g/mol Schmelzpunkt: 66…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010868 CAS-Nummer: 701-57-5 |