3-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0783-1G
OR0783-5G
APOSOR0783-1GEA
94.4
EUR
APOSOR0783-1G
APOSOR0783-5G
3-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₇BrN₂O Schmelzpunkt: 98…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00487341 CAS-Nummer: 118183-92-9 |