Malonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Propandisäure
OR0786-100G OR0786-1KG OR0786-500G
APOSOR0786-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0786-100G APOSOR0786-1KG APOSOR0786-500G
Malonsäure
Malonsäure
Formel: C₃H₄O₄
Molecular Weight: 104,06 g/mol
Schmelzpunkt: 132…136 °C (Zers.)
Dichte: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002707
CAS-Nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0