1-Carbamoylpiperidin-4-carbonsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR0808-1G OR0808-250MG OR0808-5G
APOSOR0808-1GEA 114 EUR
APOSOR0808-1G APOSOR0808-250MG APOSOR0808-5G
1-Carbamoylpiperidin-4-carbonsäure
1-Carbamoylpiperidin-4-carbonsäure
Formel: C₇H₁₂N₂O₃
Schmelzpunkt: 196 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06655891
CAS-Nummer: 851168-77-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR