3-Phenoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0826-1G OR0826-5G
APOSOR0826-1GEA 65.4 EUR
APOSOR0826-1G APOSOR0826-5G
3-Phenoxybenzonitril 98%
3-Phenoxybenzonitril
Formel: C₁₃H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05669318
CAS-Nummer: 50789-45-2