m-Toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methylbenzoesäurenitril, 3-Methylbenzonitril, m-Methylbenzonitril
OR0828-25G OR0828-1G OR0828-2.5G OR0828-5G OR0828-10G OR0828-50G
APOSOR0828-25GEA 42.2 EUR
APOSOR0828-25G APOSOR0828-1G APOSOR0828-2.5G APOSOR0828-5G APOSOR0828-10G APOSOR0828-50G
m-Toluonitril 98%
m-Toluonitril
Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 99…101 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001808
CAS-Nummer: 620-22-4