3-Thiophencarbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Thienylcyanid, Thiophen-3-carbonitril, Thiophen-3-carbonsäurenitril, 3-Cyanthiophen, 3-Thiophencarbonsäurenitril
OR0832-25G OR0832-5G
APOSOR0832-25GEA 46.4 EUR
APOSOR0832-25G APOSOR0832-5G
3-Thiophencarbonitril 97%
3-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Molecular Weight: 109,15 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85,56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151852
CAS-Nummer: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7