2-Chlorbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Chlorbenzophenon
OR0833-100G
OR0833-500G
OR0833-1KG
APOSOR0833-100GEA
21.9
EUR
APOSOR0833-100G
APOSOR0833-500G
APOSOR0833-1KG
2-Chlorbenzophenon 98%
2-Chlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClO Molecular Weight: 216.67 g/mol Siedepunkt: 180 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 45…47 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000558 CAS-Nummer: 5162-03-8 EINECS: 225-936-9 |