2-Iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Iodobenzoic acid
OR0837-100G OR0837-25G
APOSOR0837-100GEA 27.7 EUR
APOSOR0837-100G APOSOR0837-25G
2-Iodbenzoesäure 98%
2-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Schmelzpunkt: 160…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002419
CAS-Nummer: 88-67-5
EINECS: 201-850-7