Methyl-3-cyclohexen-1-carboxylat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl cyclohex-3-enecarboxylate

OR0842-10G OR0842-1G
APOSOR0842-10GEA 24.8 EUR
APOSOR0842-10G APOSOR0842-1G
Methyl-3-cyclohexen-1-carboxylat 97%
Methyl-3-cyclohexen-1-carboxylat
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140,18 g/mol
Siedepunkt: 185 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053266
CAS-Nummer: 6493-77-2
EINECS: 229-376-6
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR