1,2,3-Trichlor-5-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Nitro-3,4,5-trichlorobenzene, 5-Nitro-1,2,3-trichlorobenzene
OR0843-25G
OR0843-5G
APOSOR0843-25GEA
60.9
EUR
APOSOR0843-25G
APOSOR0843-5G
1,2,3-Trichlor-5-nitrobenzol
1,2,3-Trichlor-5-nitrobenzol
Formel:
C₆H₂Cl₃NO₂ Molecular Weight: 226.45 g/mol Siedepunkt: 247 °C Schmelzpunkt: 68…71 °C Dichte: 1.126 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061096 CAS-Nummer: 20098-48-0 EINECS: 243-511-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |