2-Brom-5-methylpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-5-picoline

OR0845-100G OR0845-25G
APOSOR0845-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0845-100G APOSOR0845-25G
2-Brom-5-methylpyridin
2-Brom-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C/12,5mmHg
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209553
CAS-Nummer: 3510-66-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR