Cyclododecanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0848-100G OR0848-500G
APOSOR0848-100GEA 0 EUR
APOSOR0848-100G APOSOR0848-500G
Cyclododecanol 99%
Cyclododecanol
Formel: C₁₂H₂₄O
Molecular Weight: 184,32 g/mol
Siedepunkt: 273 °C
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003717
CAS-Nummer: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III