3-Brombenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR0852-25G
OR0852-5G
OR0852-100G
APOSOR0852-25GEA
84.1
EUR
APOSOR0852-25G
APOSOR0852-5G
APOSOR0852-100G
3-Brombenzylamin Hydrochlorid 98%
3-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉BrClN Molecular Weight: 222,52 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012856 CAS-Nummer: 39959-54-1 |