1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)piperazine
OR0871-1G OR0871-5G
APOSOR0871-1GEA 23.2 EUR
APOSOR0871-1G APOSOR0871-5G
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₂ClN₃O₂
Molecular Weight: 241.675 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00640776
CAS-Nummer: 114878-60-3