4-(Dimethylamino)piperidine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N,N-Dimethylpiperidin-4-amine

OR0876-1G OR0876-25G OR0876-5G
APOSOR0876-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0876-1G APOSOR0876-25G APOSOR0876-5G
4-(Dimethylamino)piperidine
4-(Dimethylamino)piperidine
Formel: C₇H₁₆N₂
Molecular Weight: 128,219 g/mol
Siedepunkt: 187 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023144
CAS-Nummer: 50533-97-6
EINECS: 256-617-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR