1H-Imidazol-1-ylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
OR0882-100G OR0882-500G
APOSOR0882-100GEA 56.7 EUR
APOSOR0882-100G APOSOR0882-500G
1H-Imidazol-1-ylessigsäure
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,1133 g/mol
Schmelzpunkt: 255…257 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01721800
CAS-Nummer: 22884-10-2