4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0887-1G
OR0887-5G
APOSOR0887-1GEA
33.5
EUR
APOSOR0887-1G
APOSOR0887-5G
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₂₃ClN₂ Schmelzpunkt: 40…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17676095 CAS-Nummer: 116797-02-5 |