1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0888-1G
OR0888-250MG
APOSOR0888-1GEA
215
EUR
APOSOR0888-1G
APOSOR0888-250MG
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazin
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₅N₃ Siedepunkt: 97 °C/0,5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412117 CAS-Nummer: 104396-10-3 |