1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR0889-1G OR0889-250MG OR0889-5G
APOSOR0889-1GEA 134 EUR
APOSOR0889-1G APOSOR0889-250MG APOSOR0889-5G
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Siedepunkt: 161…163 °C/8mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412118
CAS-Nummer: 34803-67-3
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR