(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
OR0901-25G OR0901-5G
APOSOR0901-25GEA 60.9 EUR
APOSOR0901-25G APOSOR0901-5G
(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure 97%
(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010632
CAS-Nummer: 13737-36-5