Benzopinakol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetraphenylethylenglycol, 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethandiol
OR0902-100G
OR0902-25G
OR0902-500G
APOSOR0902-100GEA
43.5
EUR
APOSOR0902-100G
APOSOR0902-25G
APOSOR0902-500G
Benzopinakol
Benzopinakol
Formel:
(C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂ Molecular Weight: 366,46 g/mol Schmelzpunkt: 171…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004448 CAS-Nummer: 464-72-2 EINECS: 207-356-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |